Learn More
4-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)-3-cyclohexène-1-carboxaldéhyde 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322444
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30322444 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322444 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14233020ME2000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lyral (mixture of isomers)
CAS 31906-04-4
Noms d’analytes ou de composants Lyral (mixture of isomers)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H22 O2
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
Formule InChI InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
SMILES CC(C)(O)CCCC1=CCC(CC1)C=O
Nom IUPAC 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-carbodamide
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 210.31
Quantité 1 mL
Poids de la formule 210.162 g/mol