Learn More
4-(4-Hydroxy-4-phénylpipéridin-1-yl)-N,N-diméthyl-2,2-diphénylbutanamide, Mikromol™
Description
4-(4-Hydroxy-4-phénylpipéridin-1-yl)-N,N-diméthyl-2,2-diphénylbutanamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 37743-41-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C29 H34 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Loperamide Hydrochloride Imp. D (EP), Loperamide Imp. D (EP), 4-(4-Hydroxy-4-phenylpiperidin-1-yl)-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity D, Loperamide Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H34N2O2/c1-30(2)27(32)29(25-14-8-4-9-15-25,26-16-10-5-11-17-26)20-23-31-21-18-28(33,19-22-31)24-12-6-3-7-13-24/h3-17,33H,18-23H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | 4-(4-hydroxy-4-phénylpipéridine-1-yl)-N,N-diméthyl-2,2-diphénylbutanamide |
| Afficher plus |