Learn More
4-(4-Hydroxyphényl)butan-2-one, Mikromol™
Code produit 17922246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17922246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17922246 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0675.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(4-Hydroxyphényl)butan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
CAS 5471-51-2
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Dobutamine Hydrochloride Imp. B (EP), Dobutamine Imp. B (EP), 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Dobutamine Hydrochloride Impurity B, Dobutamine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)butan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 164,0837 g/mol