Learn More
4,4'-Méthylène-bis(2-chloroaniline) 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325988 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325988 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREL15087500AL
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Noms d’analytes ou de composants 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H12 Cl2 N2
Concentration 10 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI, ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI, 8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
Formule InChI InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Type de solution Single Solution
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
Nom IUPAC 4-[(4-amino-3-chlorophényl)méthyl]-2-chloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 267.15
Quantité 10 mL
Poids de la formule 266.0378 g/mol