Learn More
4,4‘-Méthylène bis(isocyanate de phényle), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312767
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11312767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15740.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.257 g/mol
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′méthylènebis (isocyanate de phényle) agit comme monomère dans la production de polyuréthane. Les mousses en polyuréthane rigide sont de bons isolants thermiques, qui trouvent des applications dans tous les congélateurs et réfrigérateurs, ainsi que dans les bâtiments. Il est également utilisé comme adhésif de résistance industriel et proposé aux consommateurs finaux sous la forme de diverses préparations de colle à haute résistance en bouteille.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone, le benzène et le kérosène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les amines, les bases fortes, les alcools et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-68-8
Formule moléculaire C15H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.257
Numéro MDL MFCD00036131
Clé InChI UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
CID PubChem 7570
ChEBI CHEBI:53218
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Point de fusion 41°C to 44°C
Densité 1.239
Point d’ébullition 194°C (5 mmHg)
Point d’éclair 196°C (385°F)
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 797662
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acetone,benzene and kerosene.
Poids de la formule 250.26
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methylene bisphenolisocyanate