Learn More
{4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]phényl}méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10239822
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10239822
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC45609DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 622381-65-1
Formule moléculaire C13H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 220.32
Numéro MDL MFCD07772866
Clé InChI ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 7162037
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Nom IUPAC {4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté 97%