Learn More
4-(4-morpholinyle)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418558
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15418558
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61963.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10282-31-2
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00100115
Clé InChI ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 394808
Nom IUPAC 4-morpholine-4-ylbenzonitrile
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Point de fusion 85°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin