Learn More
4-(4-nitrophénylazo)résorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434923
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434923 500 g 500g
11414923 25 g 25g
11424923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434923 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12232.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
It is a derivitized resorcinol dye compound with an absorption maximum of 432 nm. Used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un composé du colorant résorcinol dérivé avec un maximum d’absorption de 432 nm. Utilisé comme indicateur de pH.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium dilué. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-39-5
Formule moléculaire C12H9N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 259.22
Numéro MDL MFCD00007310
Clé InChI BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
CID PubChem 5717413
Nom IUPAC (4E)-3-hydroxy-4-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 674709
Merck Index 14,5695
Informations sur la solubilité Soluble in dilute sodium hydroxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 259.22
Pourcentage de pureté 95%