Learn More
4-(4-nitrophénylazo)résorcinol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10563891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10563891 25 g Flacon en verre -
10245480 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10563891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151510250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-39-5
Formule moléculaire C12H9N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 259.22
Numéro MDL MFCD00007310
Clé InChI BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
CID PubChem 5717413
Nom IUPAC (4E)-3-hydroxy-4-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Note relative au nom dye content ca 90%
Point de fusion 185°C
Couleur Rouge orangé à rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 16, 181
Merck Index 15, 5759
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute aquous naoh
Poids de la formule 259.21
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol