Learn More
4-Acide boronique de benzène (4-Phenyl-1-piperazinylmethyl), ester de pinacol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15499445
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15499445
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51943.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2055752-24-2
Formule moléculaire C23H31BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 378.32
Numéro MDL MFCD16294546
Clé InChI YIEPQKWTXHUCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-phenyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb245, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl piperazine
CID PubChem 71306535
Nom IUPAC 1-phenyl-4-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}piperazine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Phenyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 378.32
Pourcentage de pureté 95%