Learn More
4,4'-(Pyridin-2-ylméthylène)diphénol, Mikromol™
Description
4,4'-(Pyridin-2-ylméthylène)diphénol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol |
| CAS | 603-41-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H15 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Bisacodyl Imp. A (EP), Sodium Picosulfate Imp. B (EP), Bisacodyl USP Related Compound A, Bisacodyl USP RC A, 4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]diphenol, 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, Bisacodyl Related Compound A, Bisacodyl Impurity A, Sodium Picosulfate Impurity B, Sodium Picosulfate Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3 |
| Nom IUPAC | 4-[(4-hydroxyphényl)-pyridine-2-ylméthyl]phénol |
| Afficher plus |