Learn More
4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone |
| Point de fusion | 215°C to 217°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 237.26 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido