Learn More
4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494827
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15494827
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32145.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107558-48-5
Formule moléculaire C14H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 237.262
Numéro MDL MFCD00443664
Clé InChI NIQMWTLRDNQDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-pyridylmethyl-1 2h-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1 2h-one, 4-pyridin-4-ylmethyl-2h-phthalazin-1-one, 4-4-pyridinylmethyl-1 2h-phthalazinone, 1 2h-phthalazinone,4-4-pyridinylmethyl, 4-pyridin-4-ylmethyl-1,2-dihydrophthalazin-1-one, enamine_000224, cambridge id 5237055, 4-4-pyridylmethyl-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1-ol
CID PubChem 789954
Nom IUPAC 4-(pyridine-4-ylméthyle)-2H-phthalazine-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NNC2=O)CC3=CC=NC=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone
Point de fusion 215°C to 217°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.26
Pourcentage de pureté 96%