Learn More
4-[4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10663593
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10663593
Marque: Thermo Scientific Maybridge KM04244CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175202-78-5
Formule moléculaire C14H15NOS
Poids moléculaire (g/mol) 245.34
Numéro MDL MFCD00084914
Clé InChI IIKIVYFYAIKVBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-1,1-dimethylethyl-2-thiazolyl, 4-tert-butyl-2-4-formylphenyl thiazole, 4-4-tert-butyl-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-4-tert-butylthiazol-2-yl benzaldehyde, 4-4-tert-butyl thiazol-2-yl benzaldehyde
CID PubChem 2778859
Nom IUPAC 4-(4-tert-butyle-1,3-thiazole-2-yle)benzaldéhyde
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-yl]benzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 245.34
Pourcentage de pureté 97%