Learn More
Chlorhydrate de 4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine, Mikromol™
Code produit 17990576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990576 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0455.230025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
CAS 28783-41-7
Noms d’analytes ou de composants 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H9 N S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
Nom IUPAC 4,5,6,7-tétrahydrothiéno[3,2-c]pyridine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 175.68
Quantité 25 mg
Poids de la formule 175,0222 g/mol