Learn More
4,5-bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-diméthylxanthène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307249
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11307249 500 mg 500mg
11317249 1 g 1g
11327249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11307249 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27420.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 856405-77-1 | C31H48OP2 | 498.672 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 856405-77-1
Formule moléculaire C31H48OP2
Poids moléculaire (g/mol) 498.672
Numéro MDL MFCD07781995
Clé InChI ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
CID PubChem 16218202
Nom IUPAC ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)phosphane
SMILES CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Point de fusion 153°C to 157°C
Quantité 500 mg
Poids de la formule 498.68
Pourcentage de pureté 99%