Learn More
4,5-difluoro-2-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054652
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15459468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63030.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127371-50-0
Formule moléculaire C7H5F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.119
Numéro MDL MFCD04973772
Clé InChI DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
CID PubChem 2756252
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-méthyl-5-nitrobenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Couleur Incolore à jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 173.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide