Learn More
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, dihydrate de sel disodique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736234 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10497740
Marque: Thermo Scientific Acros 155190250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide disulfonique 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7, sel disodique dihydraté, 98 %, C10H6Na2O8S2.2H2O, numéro CAS 5808-22-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H10Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 400.28
Numéro MDL MFCD00150612
Clé InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
CID PubChem 124202444
Nom IUPAC Acide 4,5-dihydroxynaphthalène-2,7-disulfonique ; Sodium ; Dihydraté
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Beige-gris à blanc ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 11, 307
Merck Index 15, 2245
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble
Poids de la formule 400.28
Pourcentage de pureté 98%
Matière insoluble 0.02% max. (in water)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.