Learn More
4,5-diméthyl-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10565334
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10565334
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB08889DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 52480-43-0
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00085030
Clé InChI JPTPEPVCVXGNJM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 643406
Nom IUPAC 4,5-diméthylfurane-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(OC(=C1)C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dimethyl-2-furaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.0100g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4,5-dimethyl-2-furaldehyde, 4,5-dimethylfurfural, 4,5-dimethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, 2-furanmethanethiolformate, acmc-1ao31, 4.5-dimethyl-2-furaldehyde, 4,5-dimethyl-2-furancarbaldehyde, 4,5-dimethyl-2-furancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,4,5-dimethyl
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%