Learn More
Dihydrochlorure de 4,6-diaminoresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10663572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10663572
Marque: Thermo Scientific Acros 333670050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16523-31-2 | C6H8N2O2·2HCl | 213.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16523-31-2
Formule moléculaire C6H8N2O2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 213.06
Numéro MDL MFCD00143239
Clé InChI KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
CID PubChem 2733648
Nom IUPAC 4,6-diaminobenzène-1,3-diol ; Dichlorhydrate
SMILES C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Brun-gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 13,I,317
Poids de la formule 213.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.