Learn More
4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, Mikromol™
Code produit 30051280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051280 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051280 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3249.120025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
CAS 116477-30-6
Noms d’analytes ou de composants 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H4 Cl2 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Formamide, N-[4,6-dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]-, Formamide, N,N'-(4,6-dichloro-2,5-pyrimidinediyl)bis- (9CI), N-[4,6-Dichloro-2-(formylamino)-5-pyrimidinyl]formamide, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyridine, 4,6-Dichloro-2,5-diformamidopyrimidine, N,N'-(4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diyl)diformamide
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2N4O2/c7-4-3(9-1-13)5(8)12-6(11-4)10-2-14/h1-2H,(H,9,13)(H,10,11,12,14)
SMILES Clc1nc(NC=O)nc(Cl)c1NC=O
Nom IUPAC N-(4,6-dichloro-2-formamidopyrimid-5-yl)formamide
Poids moléculaire (g/mol) 235.0276
Quantité 25 mg
Poids de la formule 233,9711 g/mol