Learn More
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidin-5-amine, Mikromol™
Description
4,6-dichloro-2-méthylpyrimidin-5-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine |
| CAS | 39906-04-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H5 Cl2 N3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 5-Pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl-, Pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro-2-methyl- (6CI), 4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinamine, 2-Methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5Cl2N3/c1-2-9-4(6)3(8)5(7)10-2/h8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1 |
| Nom IUPAC | 4,6-dichloro-2-méthylpyrimidine-5-amine |
| Afficher plus |