Learn More
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine, Mikromol™
Code produit 17921676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17921676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17921676 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3451.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS 1780-26-3
Noms d’analytes ou de composants 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H4 Cl2 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923
Formule InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-méthylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 163
Quantité 25 mg
Poids de la formule 161,9752 g/mol