Learn More
4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine, Mikromol
Code produit 30458743
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458743 4 x 25 mg 100mg
30050777 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30458743 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3615.0100254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
CAS 145783-15-9
Noms d’analytes ou de composants 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H9 Cl2 N3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4,6-Dichloro-2-(propylthio)-5-pyrimidinamine, 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C7H9Cl2N3S/c1-2-3-13-7-11-5(8)4(10)6(9)12-7/h2-3,10H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES CCCSc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-propylsulfanylpyrimidin-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 238.14
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 236.9894 g/mol