Learn More
4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, Mikromol™
Code produit 30052643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052643 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052643 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3249.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,6-dichloropyrimidine-2,5-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Noms d’analytes ou de composants 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 Cl2 N4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971, 3328W93
Formule InChI InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidine-2,5-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 179.01
Quantité 25 mg
Poids de la formule 177,9813 g/mol