Learn More
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95 %, ACROS Organics™
Code produit. 10251383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10251383
Marque: Thermo Scientific Acros 305410050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2164-83-2
Formule moléculaire C4H3N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 157.09
Numéro MDL MFCD00006110
Clé InChI ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
CID PubChem 75105
Nom IUPAC 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 157.09
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline