Learn More
4,6-Diisopropyl-1,1,3,3-tétraméthyl-5-indanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11469926
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11469926
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20891.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93892-40-1
Formule moléculaire C19H30O
Poids moléculaire (g/mol) 274.448
Numéro MDL MFCD00061045
Clé InChI WGQDDNQFNLMBOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol, 4,6-bis isopropyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-2h-inden-5-ol, 4,6-bis methylethyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 1,1,3,3-tetramethyl-4,6-di propan-2-yl-2h-inden-5-ol, 1h-inden-5-ol, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl-1h-inden-5-ol
CID PubChem 621162
Nom IUPAC 1,1,3,3-Tétraméthyl-4,6-di(propan-2-yl)-2H-inden-5-ol
SMILES CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(CC2(C)C)(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol
Point de fusion 146°C to 148°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 274.45
Pourcentage de pureté 97%