Learn More
4,6-Dioxoheptanoic acid, MedChemExpress
Code produit. 16480469
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16480469
Marque: Medchem Express HYW010184
MedChemExpress 4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dioxoheptanoic acid
CAS 51568-18-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H10O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (632.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.