missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dioxoheptanoic acid, MedChemExpress

Code produit. p-200100071
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16480469

Marque: Medchem Express HYW010184

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.

4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.

Spécification

Nom chimique ou matériau 4,6-Dioxoheptanoic acid
CAS 51568-18-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H10O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (632.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis