Learn More
4-(6-Méthyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxime |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 266.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |