missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-Ethylidène-D-glucopyranose 90 %

Code produit. p-7043252
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15497989

Marque: Thermo Scientific Chemicals J66583.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 13224-99-2
Formule moléculaire C8H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00006820
Clé InChI VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
CID PubChem 21581900
Nom IUPAC (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-méthyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-6,7,8-triol
SMILES CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1

Spécification

Nom chimique ou matériau 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis