Learn More
4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diéthylaminométhyl)dichlorhydrate de phénol dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042913
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15425805
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64326.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6398-98-7 | C20H28Cl3N3O3 | 464.812 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Dérivé de quinoléine antipaludique qui agit comme inhibiteur de N-méthyltransférase de l’histamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6398-98-7
Formule moléculaire C20H28Cl3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 464.812
Numéro MDL MFCD00078857
Clé InChI YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
CID PubChem 64646
ChEBI CHEBI:50652
Nom IUPAC 4-[(-Chloroquinoline--yl)amino]--(diéthylaminométhyl)phénol7-chloroquinoline-4-yl)amino]-2-(diéthylaminométhyl)phénol ; dihydraté ; dichlorhydrate
SMILES CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Merck Index 14,572
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or methanol
Poids de la formule 464.82 (392.33 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre