Learn More
4,7-Dichloroquinoléine, Mikromol™
Code produit 17992706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992706 25 mg 25mg
17912266 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992706 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0617.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,7-dichloroquinoléine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,7-Dichloroquinoline
CAS 86-98-6
Noms d’analytes ou de composants 4,7-Dichloroquinoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H5 Cl2 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
SMILES Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
Nom IUPAC 4,7-dichloroquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 198.05
Quantité 25 mg
Poids de la formule 196,9799 g/mol