Learn More
4-acétamido-2-diéthylaminométhylphénol, Mikromol™
Code produit 30049742
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049742 25 mg 25mg
30049295 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049742 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0617.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-acétamido-2-diéthylaminométhylphénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol
CAS 121-78-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c1-4-15(5-2)9-11-8-12(14-10(3)16)6-7-13(11)17/h6-8,17H,4-5,9H2,1-3H3,(H,14,16)
SMILES CCN(CC)Cc1cc(NC(=O)C)ccc1O
Nom IUPAC N-[3-(diéthylaminométhyl)-4-hydroxyphényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 236.31
Quantité 25 mg
Poids de la formule 236.1525 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.