Learn More
4-acétamido-2-diéthylaminométhylphénol, Mikromol™
Description
4-acétamido-2-diéthylaminométhylphénol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol |
| CAS | 121-78-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H20 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-4-15(5-2)9-11-8-12(14-10(3)16)6-7-13(11)17/h6-8,17H,4-5,9H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMILES | CCN(CC)Cc1cc(NC(=O)C)ccc1O |
| Nom IUPAC | N-[3-(diéthylaminométhyl)-4-hydroxyphényl]acétamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?