Learn More
Acide 4-Acetamido-2-méthylbenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029683
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11486320
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27174.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103204-69-9 | C10H11NO3 | 193.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103204-69-9
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.202
Numéro MDL MFCD02258874
Clé InChI AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylamino-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-2-methyl, 4-acetamido-2-methyl-benzoic acid, acmc-20amqf, 4-acetamido-o-toluic acid, 4'-acetamido-2-methylbenzoicacid, 4-acetylamino-2-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 4-acetamido-6ci, n-acetyl-4-amino-2-methyl-benzoic acid
CID PubChem 2735224
Nom IUPAC Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Point de fusion ∽248°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.21
Pourcentage de pureté 96%