Learn More
4-Acetamido-3-acide nitrobenzoïque, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11414163
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11414163
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10360.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1539-06-6
Formule moléculaire C9H8N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 224.172
Numéro MDL MFCD00014703
Clé InChI BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5
CID PubChem 73758
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 223°C to 228°C
Quantité 5 g
Beilstein 2217819
Poids de la formule 224.17
Pourcentage de pureté ≥97%