Learn More
Invitrogen™ 4-acétamido-4’-maléimidylstilbène-2,2’-acide disulfonique, sel disodique
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Notre acide 4-acétamido-4’-maléimidystilbène-2,2’-disulfonique est un réactif au thiol qui est hydrosoluble, avec une polarité élevée et une imperméabilité membranaire. Ce colorant polysulfoné est utile pour déterminer si les protéines contenant du thiol et les chaînes polypeptidiques sont exposées à la surface de la membrane extracellulaire ou cytoplasmique.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | 4-Acétamido-4’-Maléimidystilbène-2,2’-acide disulfonique |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Réactivité chimique | Thiol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Maléimide |
| Marqueur ou colorant | Stilbène |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |