Learn More
4-acétamido-TEMPO, radical libre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455447
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11455447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23456.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14691-89-5 | C11H21N2O2 | 213.301 g/mol
4-Acetamido-TEMPO, free radical oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Acetamido-TEMPO, le radical libre oxyde les alcools en composés carbonylés en présence de TOH.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone, l’acétonitrile, le chlorure de méthylène. Insoluble dans l’hexane, l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14691-89-5
Formule moléculaire C11H21N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 213.301
Numéro MDL MFCD00043593
Clé InChI UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
CID PubChem 518988
Nom IUPAC N-(1-λ}}1-oxydanyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamido-TEMPO
Note relative au nom free radical
Point de fusion 143°C to 146°C
Quantité 1 g
Beilstein 3546225
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,acetonitrile,methylene chloride. Insoluble in hexane,ether.
Poids de la formule 213.3
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamido-TEMPO, free radical
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Acetamido-TEMPO