Learn More
4-acétamidoantipyrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022297
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11427237
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15006.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245.282 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-15-8
Formule moléculaire C13H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.282
Numéro MDL MFCD00003141
Clé InChI OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
CID PubChem 65743
ChEBI CHEBI:83513
Nom IUPAC N-(1,5-diméthyl-3-oxo-2-phénylpyrazol-4-yl)acétamide
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidoantipyrine
Point de fusion 200°C to 203°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 245.28
Pourcentage de pureté 97%