Learn More
4-acétylbiphényle, Mikromol
Code produit 30461124
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461124 4 x 25 mg -
30052185 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30461124 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3501.0100254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-acétylbiphényle, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-acetyl biphenyl
CAS 92-91-1
Noms d’analytes ou de composants 4-acetyl biphenyl
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H12 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Felbinac Imp. A (EP), (1-[1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 1,1'-Biphenyl-4-yl methyl ketone, 1-(4-Phenylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-phenylbenzene, 1-Biphenyl-4-ylethanone, 4-Acetyl-1,1'-biphenyl, 4-Acetylbiphenyl, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4-Ethanoylbiphenyl, 4'-Phenylacetophenone, Methyl 4-biphenylyl ketone, NSC 1875, p-Acetylbiphenyl, p-Phenylacetophenone, Felbinac Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Type de solution Neat
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1-(4-phénylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 196.24
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 196.0888 g/mol