Learn More
Acétate de 4-(acétylamino)phényle (N,O-diacétyl-4-aminophénol), LoGiCal
Description
Acétate de 4-(acétylamino)phényle (N,O-diacétyl-4-aminophénol)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| CAS | 2623-33-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H11 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6 H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| Nom IUPAC | acétate de (4-acétamidophényle) |
| Afficher plus |