Learn More
4-Acétylaminoantipyrine 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317959 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317959 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10011900AL10
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Acetylaminophenazone
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C13 H15 N3 O2
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
Formule InChI InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
Nom IUPAC N-(1,5-diméthyl-3-oxo-2-phénylpyrazol-4-yl)acétamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 245.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 245,1164 g/mol