Learn More
Acide 4-acétylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482278
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11482278
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15239.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 586-89-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
4-Acetylbenzoic acid was used in the preparation of an ester-derivative of paclitaxel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-acétylbenzoïque a été utilisé dans la préparation d’un ester dérivé du paclitaxel.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-89-0
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00002561
Clé InChI QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
CID PubChem 11470
Nom IUPAC Acide4- acétylbenzoïque
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzoic acid
Point de fusion 208°C to 212°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2207355
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté ≥98%