Learn More
Acide 4-acétylbenzoïque, Mikromol™
Description
Acide 4-acétylbenzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetylbenzoic Acid |
| CAS | 586-89-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Acetylbenzoic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H8 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-Acetylbenzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide4- acétylbenzoïque |
| Afficher plus |