Learn More
Acide 4-acétylbenzoïque, Mikromol™
Code produit 30051948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051948 100 mg 100mg
30050458 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051948 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.08
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-acétylbenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Noms d’analytes ou de composants 4-Acetylbenzoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Acetylbenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide4- acétylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 164,0473 g/mol