Learn More
4-Sulfure d’acétyldiphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11400571
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11400571
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20073.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10169-55-8
Formule moléculaire C14H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 228.31
Numéro MDL MFCD00026227
Clé InChI XUDYHODVSUXRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetyldiphenyl sulfide, 1-4-phenylthio phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfide, 4'-phenylthio acetophenone, 1-4-phenylsulfanyl phenyl ethanone, 1-4-phenylsulfanylphenyl ethanone, 1-4-phenylthio phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylthio phenyl, 1-acetyl-4-phenylthiobenzene
CID PubChem 66287
Nom IUPAC 1-(4-phénylsulfanylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetyldiphenyl sulfide
Point de fusion 64°C to 68°C
Point d’ébullition 183°C to 184°C (3 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2049296
Poids de la formule 228.32
Pourcentage de pureté 97%