Learn More
4-amino-1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10285911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10285911
Marque: Thermo Scientific Acros 335940050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 40327-96-6 | C10H24N2 | 172.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40327-96-6
Formule moléculaire C10H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.32
Numéro MDL MFCD01861832
Clé InChI CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
Synonyme 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
CID PubChem 693792
Nom IUPAC 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine-4-amine
SMILES C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 215°C to 218°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4795 to 1.4815
Quantité 5 g
Beilstein 22, II, 321
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide