Learn More
4-Amino-1,2,4-triazole, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| CAS | 584-13-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C2 H4 N4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Nn1cnnc1 |
| Afficher plus |