Learn More
4-Amino-1,2,4-triazole, Mikromol™
Code produit 30052348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052348 25 mg 25mg
17941746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052348 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0235.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Amino-1,2,4-triazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Noms d’analytes ou de composants 4-Amino-1,2,4-triazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H4 N4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Amino-1,2,4-triazole
Formule InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
SMILES Nn1cnnc1
Nom IUPAC 1,2,4-triazol-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Quantité 25 mg
Poids de la formule 84,0436 g/mol