Learn More
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxy-méthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, Mikromol™
Code produit 30051366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051366 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0749.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
CAS 134680-32-3
Noms d’analytes ou de composants 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8H11N3O3S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, BCH 189, (+)-, NSC 620753, 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (+)-trans-Lamivudine, ent-Lamivudine, Lamivudine Related Compound D, GR 103665X (racemic mix of GR 109714X and GR 109712X), Ph Eur Lamivudine for system suitability 2, GR 111720X, GR 135522X, GR109825X, GR137198X, GW403126X
Formule InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimid-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 229.26
Quantité 25 mg
Poids de la formule 229,052 g/mol